Läs mer
Butylparahydroxybenzoat EP Förorening E, Mikromol™
Produktkod. 30049331
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049331 25 mg
17970896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049331 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0496.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Butylparahydroxybenzoat EP förorening E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isobutyl Parahydroxybenzoate
CAS 2-3-4247
Analyt- eller komponentnamn Isobutyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate (Isobutyl Parahydroxybenzoate), 2-Methylpropyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. E (EP), Isobutyl Parahydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
LEDER CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 2-metylpropyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194,0943 g/mol