Läs mer
Butylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Produktkod. 30458809
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458809 10 mg
1 options
Produktkod. 30458809 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0496.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8
Analyt- eller komponentnamn Butyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), 4-(Butoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Aseptoform Butyl, Butoben, Butyl 4-hydroxybenzoate, Butyl Butex, Butyl Tegosept, Butyl chemosept, Butyl p-hydroxybenzoate, Butyl parabens, Butyl parasept, Butylparaben, Mekkings B, Mekkins B, NSC 13164, NSC 8475, Nipabutyl, Preserval B, SPF, Solbrol B, Tegosept B, Tegosept Butyl, n-Butyl 4-hydroxybenzoate, n-Butyl p-hydroxybenzoate, n-Butylparaben, p-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-namn butyl 4-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 194,0943 g/mol