Läs mer
Wheaton™ Frystorka gummiproppar
Produktkod. 13550970 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
14 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
13550970 14 mm Paket med 1000
14833592 20 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13550970 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 600005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1463.72 SEK / Paket med 1000
    Save 401.28 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker förslutning av flaskor och flaskor. Wheaton™ Frystorka gummiproppar är tillverkade av butylgummi.
  • Finns i två storlekar
  • Frystorrproppar är push-in (ej skruvgänga)
Specifikationer
Diameter (metrisk) 14 mm
För användning med (utrustning) Diagnostiska flaskor
Färg Grå
Material Butylgummi
Produkttyp Pluggstoppare