Läs mer
Wheaton™ Frystorka gummiproppar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk):
14 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | Diagnostiska flaskor |
| Färg | Grå |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Pluggstoppare |