Läs mer
Cytiva Butyl-S Sepharose™ 6 Snabbflödeskromatografimedia
Produktkod. 10820331 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10820331 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 10820331 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17097802
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det minst hydrofoba mediet i Sepharose Fast Flow hydrofob interaktionskromatografi (HIC) område och är särskilt användbar under de inledande stadierna av reningsprocessen
  • Binder och eluerar relativt starka hydrofoba molekyler vid jämförelsevis låga saltkoncentrationer
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning
  • Renar rekombinant Hepatit B virus ytantigen från CHO celler
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor modifierade med butylgrupper via tioeterbindning
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 mM HCl, 1 M NaOH, 30 % isopropanol, 50 % etylenglykol, 70 % etanol, 6 M guanidinhydroklorid, 8 M urea
För användning med (applikation) För hydrofobiskt medium i The Sepharose Snabbflödeshydrofob interaktionskromatografi (HIC) område och är särskilt användbar under de inledande stadierna av reningsprocessen
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Butyl-S Sepharose 6 Fast Flow Media
Flödeshastighet 250 till 400 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 13
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Butyl-S
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol