Läs mer
Butyl sec-Butyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl sec-Butyl Phthalate |
| CAS | 97621-09-5 |
| Molekylformel | C16H22O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Butyl 2-(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Butyl sec-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-4-6-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(3)5-2/h7-10,12H,4-6,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC |
| IUPAC-namn | 2-O-butan-2-yl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vikt | 278.1518 |