Läs mer
Cytiva Butyl Sepharose™ 4 Snabbflödeskromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Baserat på Sepharose Fast Flow basmatris derivatiserad via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) media som består av tvärbunden 4 % agaros
- Alifatisk butylligand immobiliserad till basmatris med eterbindning
- Fast Flow-matris ger adsorbenten hög kemisk, fysikalisk och termisk stabilitet
- Dynamisk kapacitet vid låg saltkoncentration
- Används med alla vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid kromatografi
- Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter i vatten
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200 mL |
| Stabilitet | Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 30 % isopropanol, 70 % etanol, 6 M guanidin-hydroklorid, 30 % acetonitril, 1 mM HCl |
| För användning med (applikation) | För infångning och mellanliggande rening av större proteiner |
| Förvaringskrav | 4 °C till 30 °C |
| Produkttyp | Butyl Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Flödeshastighet | 150 till 250 cm/Ho μr |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Höjd (engelska) Säng | 9,84 tum |
| Höjd (metrisk) Säng | 25 cm |
| Max. Tryck | 100 kPa |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Butyl Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.