Läs mer
Cytiva Butyl Sepharose™ 4 Snabbflödeskromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Baserat på Sepharose Fast Flow basmatris derivatiserad via oladdade, kemiskt stabila eterbindningar
- Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) media som består av tvärbunden 4 % agaros
- Alifatisk butylligand immobiliserad till basmatris med eterbindning
- Fast Flow-matris ger adsorbenten hög kemisk, fysikalisk och termisk stabilitet
- Dynamisk kapacitet vid låg saltkoncentration
- Används med alla vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid kromatografi
- Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter i vatten
- Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mL |
| För användning med (applikation) | För infångning och mellanliggande rening av större proteiner |
| Produkttyp | Butyl Sepharose 4 Fast Flow Media |
| Matris | Baserat på tvärbunden 4% agaros |