Läs mer
Butyl Sodium Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyl Sodium Sulfate |
| CAS | 1000-67-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H9 O4 S . Na |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;butyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0119 |
| Visa mer |