Läs mer
Butylstearat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303428
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303428 2 kg 2kg
11393418 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036338.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-95-5 | C22H44O2 | 340.59 g/mol
Butylstearat används som efterbehandlingsmedel, smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Det används också som mjukgörare, livsmedelsförpackningsmaterial och som färglösningsmedel. Den fungerar som en reaktant och är involverad i framställningen av oktadekansyrametylester genom att reagera med metanol. Den kan användas som bindemedel i kosmetika som tvål, schampo och rakkrämer, hudbalsam och ytaktiva ämnen för kosmetiska formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-95-5
Molekylformel C22H44O2
Molekylvikt (g/mol) 340.59
MDL-nummer MFCD00026669
InChI-nyckel ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl stearate, n-butyl stearate, octadecanoic acid, butyl ester, kesscoflex bs, n-butyl octadecanoate, stearic acid, butyl ester, butyl octadecylate, kessco bsc, stearic acid n-butyl ester, polycizer 332
PubChem CID 31278
ChEBI CHEBI:85983
IUPAC-namn butyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl stearate
Smältpunkt 17°C to 22°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.861 g/mL
Kokpunkt 343°C
Flampunkt 160°C (320°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 2 kg
Beilstein 1792866
Merck Index 14,1589
Löslighetsinformation Immiscible with water. Miscible with ethanol and acetone
Formel vikt 340.59
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.