Läs mer
Butyl Triacontanoate, TRC
Produktkod. 30345429
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30345429 25 mg
1 options
Produktkod. 30345429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB75010025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Triacontanoate
CAS 105025-97-6
Molekylformel C34 H68 O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34(35)36-33-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
IUPAC-namn butyl triacontanoate
Molekylvikt (g/mol) 508.9
Formel vikt 508.5219