missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylamine Hydrochloride |
| CAS | 3858-78-4 |
| Molekylformel | C4H12ClN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butylamine Monohydrochloride, Butylammonium Chloride, Monobutylammonium Chloride, n-Butylamine Hydrochloride, n-Butylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H |
| LEDER | [Cl-].CCCC[NH3+] |
| IUPAC-namn | butan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.6 |
| Formel vikt | 109.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?