Läs mer
Butylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -50°C |
| Densitet | 0.74 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 76°C to 78°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)3NH2 |
| MDL-nummer | MFCD00011690 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Butylamine, 1-Aminobutane, Butylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.14 |
| Kvalitet | Research |