Läs mer
Butylate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309198
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309198 1 ml
1 options
Produktkod. 30309198 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010160AL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylate
CAS 2008-41-5
Analyt- eller komponentnamn Butylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H23 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H23NOS/c1-6-14-11(13)12(7-9(2)3)8-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
LEDER CCSC(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
IUPAC-namn S-ethyl N,N-bis(2-methylpropyl)carbamothioate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 217.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 217.15 g/mol