Läs mer
Butylate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16320448 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16320448 1 mL
1 options
Produktkod. 16320448 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Butylate2008-41-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylate
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 2008-41-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C11H23NOS
MDL-nummer MFCD00055338
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel BMTAFVWTTFSTOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCSC(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
IUPAC-namn N,N-bis(2-methylpropyl)(ethylsulfanyl)formamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 217.37
PubChem CID 16181
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34594
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only