Läs mer
Butylerad hydroxyanisol 500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316561
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316561 1 ml
1 options
Produktkod. 30316561 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010379ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C11 H16 O2
Koncentration 500 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
InChI formel InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
LEDER COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metoxyfenol; 3-tert-butyl-4-metoxyfenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 360.49
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 360,2301 g/mol