Läs mer
Butylerad hydroxyanisol, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328769 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328769 100 g 100g
11338769 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328769 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210115980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 100g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 25013-16-5
Molekylformel C11H16O2
Molekylvikt (g/mol) 180.247
InChI-nyckel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
PubChem CID 8456
ChEBI CHEBI:76358
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylated Hydroxyanisole
Analysprocentintervall 98.5%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 180.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butylerad hydroxyanisol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.