Läs mer
Butylerad hydroxytoluen, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11358769 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358769 500 g 500g
11368769 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358769 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210116290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 500g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 128-37-0
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.356
InChI-nyckel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylated hydroxytoluene
Densitet 1,048 g/ml vid 20 °C
Analysprocentintervall 99.5%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 220.36
Fysisk form Kristallin