Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylated hydroxytoluene |
| Densitet | 1,048 g/ml vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 220.36 |
| Fysisk form | Kristallin |