Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylated Hydroxytoluene |
| CAS | 128-37-0 |
| Densitet | 7.6 (sändning = 1) |
| Molekylformel | C15H24O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht |
| InChI-nyckel | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.356 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Butylated Hydroxytoluene
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Butylated Hydroxytoluene