Läs mer
Butylbenzene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 104-51-8 |
| Smältpunkt | -88°C |
| Densitet | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 183°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009463 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Butylbenzene, 1-Phenylbutane, Butylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.22 |
| Kvalitet | Research |