Läs mer
Butylbenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15830841
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830841 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15830841 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8202390100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 104-51-8
Smältpunkt -88°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 183°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009463
Kvantitet 100 mL
Synonym Butylbenzene, 1-Phenylbutane, Butylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 134.22