Läs mer
Butylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butylbenzene |
| CAS | 104-51-8 |
| Molekylformel | C10 H14 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Butylbenzene, 1-Butylbenzene, 1-Phenylbutane, NSC 8465, n-Butylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | butylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.22 |
| Formel vikt | 134.1096 |