Läs mer
Butylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylboronic Acid |
| CAS | 4426-47-5 |
| Molekylformel | C4 H11 B O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | B-Butylboronic Acid, 1-Butaneboronic Acid, Butyldihydroxyborane, n-Butaneboronic Acid, n-Butylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCB(O)O |
| IUPAC-namn | butylboronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.94 |
| Formel vikt | 102.0852 |