Läs mer
Butylenglykol (butan-1,3-diol), Mikromol™
Produktkod. 17957294
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17957294 250 mg
1 options
Produktkod. 17957294 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0839.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Butylenglykol (Butan-1,3-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Butanediol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
LEDER CC(O)CCO
IUPAC-namn butan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 90,0681 g/mol