Läs mer
Butylhydroxytoluen, Mikromol™
Produktkod. 17992856
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17992856 250 mg
1 options
Produktkod. 17992856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0679.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Butylhydroxytoluen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylhydroxytoluene
CAS 128-37-0
Analyt- eller komponentnamn Butylhydroxytoluene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H24 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butylhydroxytoluene, 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, Kerabit, Lowinox BHT, Lubrizol 817, NSC 6347, Naugard BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol, BHT, 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
LEDER Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 220,1827 g/mol