Läs mer
Butylparaben, MedChemExpress
Produktkod. 16411118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16411118 5 g
1 options
Produktkod. 16411118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1431
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Butylparaben is an organic compound, has proven to be a highly successful antimicrobial preservative in cosmetics, also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylparaben
Fysisk form Solid
CAS 94-26-8
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Butyl parahydroxybenzoate Butyl paraben Butyl 4-hydroxybenzoate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 2.0 mg/mL (10.30 mM)
LEDER O=C(OCCCC)C1=CC=C(O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98.88%