Läs mer
Butylphthalide, MedChemExpress
Produktkod. 16424437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16424437 50 mg 50mg
16408568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16424437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0647
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug; first isolated from the seeds of celery, showed efficacy in animal models of stroke.
Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylphthalide
Fysisk form Liquid
CAS 6066-49-5
Färg Colorless
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 3-n-Butylphthalide 3-Butylphthalide
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1314.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC(CCCC)C2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Formel vikt 190.24
Procent renhet 98.17%