Läs mer
Butyltintriklorid, TRC
Produktkod. 30347553
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30347553 500 g
30330735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30347553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB809520500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyl-tin trichloride
CAS 1118-46-3
Molekylformel C4 H9 Cl3 Sn
Kvantitet 500 g
Synonym Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride
InChI formel InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
LEDER CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn butyl(triklor)stannane
Molekylvikt (g/mol) 282.18
Formel vikt 281.8792