Läs mer
Butyltinhydroxide-oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15874701
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874701 100 g 100g
15864701 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15874701 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8401260100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2273-43-0
Specifikationer
Kokpunkt >350°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00013927
Kvantitet 100 g
Synonym Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane, Butyltinhydroxide-oxide
Molekylvikt (g/mol) 208.83