Läs mer
Butyltriklorsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11985961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11985961 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 11985961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435600250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7521-80-4 | C4H9Cl3Si | 191.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyltrichlorosilane
CAS 7521-80-4
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1610g/mL, 1.161
Kokpunkt 142 °C
Flampunkt 54 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H9Cl3Si
Linjär formel CH3(CH2)3SiCl3
Brytningsindex 1,4360 till 1,4380 (589
Kvantitet 25 mL
Synonym silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn butyl(trikloro)silan
Molekylvikt (g/mol) 191.56
PubChem CID 24142
Formel vikt 191.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.