missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyraldehyde-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyraldehyde-1-13C |
| CAS | 33683-07-7 |
| Molekylformel | 13C C3 H8 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Butyraldehyde-1-13C, Butal-1-13C, Butaldehyde-1-13C, Butanaldehyde-1-13C, Butyl Aldehyde-1-13C, Butyral-1-13C, Butyric Aldehyde-1-13C, Butyrylaldehyde-1-13C, NSC 62779-1-13C, n-Butanal-1-13C, n-Butyl Aldehyde-1-13C, n-Butyraldehyde-1-13C, n-Butyric aldehyde-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i4+1 |
| LEDER | CCC[13CH]=O |
| IUPAC-namn | (113C)butanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.098 |
| Formel vikt | 73.061 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?