Läs mer
Butyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-54-9 |
| Molekylformel | C10 D3 H9 N4 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Butanal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9CI), Butanal 2-(2,4-dinitrophenyl-d3)hydrazone, Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-d3, Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-D3 (phenyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/i4D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NN=CCCC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(butylideneamino)-2,3,5-trideuterio-4,6-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.245 |
| Formel vikt | 255.105 |