missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Butyraldehyde, 98+%

Produktkod. p-7024065
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11443777

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18243.AP

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol

Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.

Solubility
Miscible with water, ethanol, ether, ethyl acetate, acetone and toluene.

Notes
Air sensitive. Store in cool place. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents, strong bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123-72-8
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00007023
InChI-nyckel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-namn butanal
LEDER CCCC=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Butyraldehyde
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.8
Kokpunkt 75°C to 76°C
Flampunkt −11°C (12°F)
Odör Pungent
Linjär formel CH3CH2CH2CHO
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1129
Beilstein 506061
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1591
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,ethyl acetate,acetone and toluene.
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.