Läs mer
Butyraldehyde, 99%
Produktkod. 10512094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Produktkod. 10512094
Brand: Thermo Scientific Acros 108090025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-72-8
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00007023
InChI-nyckel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-namn butanal
LEDER CCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyraldehyde
Smältpunkt -96.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8170g/mL, 0.817
Kokpunkt 75.0°C
Flampunkt −12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CHO
Brytningsindex 1.3770 to 1.3830
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 662
Merck Index 15, 1595
Löslighetsinformation Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Formel vikt 72.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyraldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Butyraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.