Läs mer
Butyraldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886290
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886290 100 mL 100ml
15818590 1 L 1 L
15828590 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15886290 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8015550100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-72-8
Specifikationer
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.80 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 75°C to 76°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007023
Kvantitet 100 mL
Synonym Butyraldehyde, Butanal, Butyraldehyde
Molekylvikt (g/mol) 72.11