Läs mer
Butyraldoxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyraldoxime |
| CAS | 110-69-0 |
| Molekylformel | C4H9NO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Butanaldoxime, Butylaldoxime, Butyraldoxime, NSC 1487, n-Butylaldoxime, n-Butyraldoxime |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4-5-6/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCC=NO |
| IUPAC-namn | N-butylidenehydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vikt | 87.0684 |