Läs mer
Butyramide, 98%
Produktkod. 11428760
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428760 50 g 50g
11484124 100 g 100g
11494124 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12494.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramid användes vid syntes av hydroxamsyror, elektroreologiska vätskor ochβ -amodoorganotennföreningar. Det användes som substrat för (+)-γ -laktamas för att utveckla en mikroreaktor för att studera enzymstabilitet, aktivitet, kinetik och substratspecificitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Butyramid användes vid syntes av hydroxamsyror, elektroreologiska vätskor ochβ -amodoorganotennföreningar. Det användes som substrat för (+)-γ -laktamas för att utveckla en mikroreaktor för att studera enzymstabilitet, aktivitet, kinetik och substratspecificitet.
Löslighet Lösligt i vatten (170 g
/L).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-35-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.122
MDL-nummer MFCD00041894
InChI-nyckel DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
IUPAC-namn butanamid
LEDER CCCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyramide
Smältpunkt 113°C to 116°C
Densitet 1.032
Kokpunkt 216°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1361528
Merck Index 14,1592
Löslighetsinformation Soluble in water (170g/L).
Formel vikt 87.12
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyramide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.