Läs mer
Butyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyramide |
| CAS | 541-35-5 |
| Molekylformel | C4H9NO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Butanimidic Acid, NSC 8424, n-Butylamide, n-Butyramide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | CCCC(=O)N |
| IUPAC-namn | butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vikt | 87.0684 |