missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyramidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyramidine Hydrochloride |
| CAS | 3020-81-3 |
| Molekylformel | C4H10N2 . (HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Butanamidine Hydrochloride, Butanimidamide Hydrochloride, Butyramidine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2.ClH/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H3,5,6);1H |
| LEDER | Cl.CCCC(=N)N |
| IUPAC-namn | butanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.6 |
| Formel vikt | 122.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?