missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyric-2,2,3,3-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoic Acid 2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219794-99-6 |
| Molekylformel | C4H4D4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2,3,3-d4 acid, Butyric-2,2,3,3-d4 acid, Butanoic acid 2,2,3,3-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2 |
| LEDER | CC([2H])(C([2H])(C(O)=O)[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | butanoic-2,2,3,3-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.13 |
| Formel vikt | 92.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?