missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyric-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric-2,2-d2 Acid |
| CAS | 19136-92-6 |
| Molekylformel | C4 D2 H6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Butyric-2,2-d2 acid (8 CI), Butanoic acid 2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.117 |
| Formel vikt | 90.065 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?