Läs mer
Butyric-3,3,4,4,4-d5 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoic Acid 3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 156779-02-1 |
| Molekylformel | C4H3D5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid (9CI), Butyric-d5 acid, Butanoic acid 3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2 |
| LEDER | O=C(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O |
| IUPAC-namn | butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.14 |
| Formel vikt | 93.08 |