missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Butyric-3,3-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoic Acid 3,3-D2 |
| CAS | 64833-96-1 |
| Molekylformel | C4H6D2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Butanoic-3,3-d2 acid (9CI), Butyric-3,3-d2 acid, Butanoic acid 3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2 |
| LEDER | CC([2H])([2H])CC(O)=O |
| IUPAC-namn | butanoic-3,3-d2 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vikt | 90.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?