Läs mer
Butyric-4,4,4-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butanoic Acid 4,4,4-D3 |
| CAS | 36789-14-7 |
| Molekylformel | C4H5D3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Butanoic-4,4,4-d3 acid (9CI), Butyric-4,4,4-d3 acid, Butanoic acid 4,4,4-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| LEDER | OC(CCC([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | butanoic-4,4,4-d3 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.12 |
| Formel vikt | 91.07 |