Läs mer
Butyrsyra 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325376
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325376 1 ml
1 options
Produktkod. 30325376 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10931750AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric Acid
CAS 107-92-6
Analyt- eller komponentnamn Butyric Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H8 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
LEDER CCCC(=O)O
IUPAC-namn Butansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 88,0524 g/mol