Läs mer
Butyrsyra, 99+%
Produktkod. 11337966
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337966 2500 mL 2.5 L
11317966 100 mL 100ml
11327966 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13189.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Smörsyra är en användbar prekursor för framställning av olika butyratestrar. Det används som en livsmedels- och parfymtillsats. Det används också som ett djurfodertillskott. På grund av sin kraftfulla lukt har den även använts som fiskebetestillsats och som stinkbomb. Det används ofta som ett smakämne för mänsklig mat och dryck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Smörsyra är en användbar prekursor för framställning av olika butyratestrar. Det används som en livsmedels- och parfymtillsats. Det används också som ett djurfodertillskott. På grund av sin kraftfulla lukt har den även använts som fiskebetestillsats och som stinkbomb. Det används ofta som ett smakämne för mänsklig mat och dryck.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol och eter. Något blandbar med koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-92-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00002814
InChI-nyckel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC-namn butansyra
LEDER CCCC(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Butyric acid
pH 2.5
Smältpunkt -8 °C
Kokpunkt 162 °C till 164 °C
Densitet 0.964
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 69 °C (156 °F)
Odör Rutten
Brytningsindex 1.398
Linjär formel CH3CH2CH2COOH
UN-nummer UN2820
Beilstein 906770
Merck Index 14,1593
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol och eter. Lätt blandig med koltetraklorid.
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.