Läs mer
Butyric Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15856240
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
50 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856240 2.5 L 2.5 L
15828280 100 mL 100ml
15846240 1 L 1 L
15838280 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15856240 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8004572500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-92-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric Acid
Smältpunkt -8°C to 5°C
Kokpunkt 162°C to 165°C/1013 mbar
Densitet 0.96 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
MDL-nummer MFCD00002814
Synonym Butyric acid, Butyric acid
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Kvalitet Ungraded