Läs mer
Smörsyra, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12919464 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12919464 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12919464 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.00 SEK
    503.41 SEK / 1ml
    Save 67.59 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Smörsyra107-92-61000 μg/ml
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Kemiskt namn eller material Butyric acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 107-92-6, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer MFCD00002814
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER CCCC(O)=O
IUPAC-namn butansyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:30772
Show More Show Less
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning