Läs mer
Butyric anhydride, 98%
Produktkod. 11418760
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418760 100 mL 100ml
11449523 500 mL 500ml
11459523 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12377.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Smörsyraanhydrid används vid framställning av amidoamin-dendronbaserade co-adsorbenter, som finner tillämpning i färgsensibiliserade solceller förbättras. Det används också i syntesen av butyratester, som används som parfym och smak. Vidare fungerar det som ett gasningsmedel för att driva ut bin från sina bikupor. Utöver detta används det i livsmedelstillsatser, textilhjälpmedel, fernissor, parfymer, läkemedel och desinfektionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Smörsyraanhydrid används vid framställning av amidoamin-dendron-baserade co-adsorbenter, som finner tillämpning i färgsensibiliserade solceller förbättras. Det används också i syntesen av butyratester, som används som parfym och smak. Vidare fungerar det som ett gasningsmedel för att driva ut bin från sina bikupor. Utöver detta används det i livsmedelstillsatser, textilhjälpmedel, fernissor, parfymer, läkemedel och desinfektionsmedel.
Löslighet Blandbar med
vatten och eter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-31-0
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00009389
InChI-nyckel YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC-namn butanoylbutanoat
LEDER CCCC(=O)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric anhydride
Smältpunkt -75°C
Densitet 0.968
Kokpunkt 198°C to 199°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Rancid
Linjär formel (CH3CH2CH2CO)2O
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2739
Beilstein 1099474
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1594
Löslighetsinformation Miscible with water and ether.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Butyric anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyric anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.