Läs mer
Butyric Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15878310
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15878310 1 L 1 L
15868310 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15878310 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8005031000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-31-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric Anhydride
Smältpunkt -75°C
Kokpunkt 195°C to 199°C/1013 hPa
Densitet 0.963 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Molekylformel (CH3CH2CH2CO)2O
MDL-nummer MFCD00009389
Synonym Butyric anhydride, Butyric anhydride
Molekylvikt (g/mol) 158.19
Kvalitet Ungraded